PC223L
Anti-Neuropeptide Y Rabbit pAb
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, avian, amphibian, fish, feline, rat, newt
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPY(4852)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1:1000-1:2000 for free-floating, PAP detection)
Advertência
Reconstituição
Nota de análise
Paraventricular nucleus, cortex, or caudate putamen
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1