Documentos Principais
PC154
Sigma-Aldrich
Anti-Excitatory Amino Acid Transporter (GLT-1) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
diluted serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Rattus norvegicus ... Slc1A2(29482)
Descrição geral
Anti-Excitatory Amino Acid Transporter (GLT-1), rabbit polyclonal recognizes the ~75 kDa and the ~50 kDa forms of GLT-1. It is validated for use in Western blotting and immunoprecipitation.
Rabbit polyclonal antibody supplied as diluted serum. Recognizes the ~75 kDa and the ~50 kDa forms of GLT-1.
Recognizes the ~75 kDa and the ~50 kDa forms of GLT-1.
Imunogênio
a synthetic peptide (NGKSADCSVEEEPWKREK) corresponding to amino acids at the C-terminus of rat GLT-1
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Arriza, J.L., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 4155.
Nagao, S., et al. 1997. Neuroscience78, 929.
Rothstein, J.D., et al. 1995. Ann. Neurol.14, 5559.
Arriza, J.L., et al. 1994. J. Neurosci.14, 5559.
Rothstein, J.D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 6591.
Kanai, Y., et al. 1992. Nature360, 467.
Pines, G., et al. 1992. Nature360, 464.
Rothstein, J.D., et al. 1992. N. Engl J. Med.326, 1464.
Storck T., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 10955.
This antibody may also cross react nonspecifically with a ~102 kDa protein not believed to be related to GLT-1. This antibody has also been reported to work for immunoprecipitation. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1