Merck
P3B050A10
Millipore
Cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax®
50kDa, A Screen, 1.14 m2
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette withBiomax 50 kDa Membrane, A screen, 1.14 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiais
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nível de qualidade
Características
holdup volume 134 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
3.8 cm (1.51 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
17.8 cm (7 in.)
área da membrana
1.14 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
matriz
Biomax® (Membrane)
tamanho de poro
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os dispositivos de filtração Pellicon® 3 são cassetes avançados, de alto desempenho, ideais para os anticorpos terapêuticos de títulos mais altos ’de hoje em dia, bem como os processos de filtração mais exigentes, que exigem pressões de operação maiores, temperaturas mais altas e regimes de limpeza cáustica.
O cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax® é perfeito para a filtração de anticorpos monoclonais e soluções contendo albumina, hormônios, vacinas e fatores de crescimento.
Esse dispositivo de ultrafiltração P3B050A10 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 50 kDa NMWCO, uma membrana Biomax® 50 e dimensões de 3,8 cm (A) x 17,8 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
  • Robusto & e confiável – ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
  • Alto desempenho – produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
  • Recuperação ideal do produto – graças à comprovada tecnologia de membrana
  • Tecnologia sem vazios – as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
  • Sem defeitos, com adesão superior – a Ultracel®usa membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
  • A fabricação automatizada – oferece desempenho, consistência e confiabilidade imbatíveis
  • Cuidados de instalação & simples – instalação e manutenção simples
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1