Documentos Principais
P3B010A10
Millipore
Cassete Pellicon® 3 com membrana Biomax®
10kDa, A Screen, 1.14 m2
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 10 kDa Membrane, A screen, 1.14 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materiais
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nível de qualidade
Características
holdup volume 134 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
3.8 cm (1.51 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
17.8 cm (7 in.)
Área nominal da membrana
1.14 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Biomax® (Membrane)
tamanho de poro
10 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrição geral
Os dispositivos de filtração Pellicon® 3 são cassetes avançados e de alto desempenho, ideais para os atuais’ anticorpos terapêuticos de títulos mais altos, bem como para os processos de filtração mais exigentes que requerem pressões operacionais, temperaturas e regimes de limpeza cáusticos mais altos.
O cassete Pellicon®3 com membrana Biomax® é perfeito para a filtração de anticorpos monoclonais e soluções contendo albumina, hormônios, vacinas e fatores de crescimento.
Esse dispositivo de ultrafiltração P3B010A10 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 10 kDa NMWCO, uma membrana Biomax® 10 e dimensões de 3,8 cm (1,51 pol.) (A) x 17,8 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
  • Robusto & e confiável – ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
  • Alto desempenho – produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
  • Recuperação ideal do produto – graças à comprovada tecnologia de membrana
  • Tecnologia sem vazios – as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
  • Sem defeitos, com adesão superior – a Ultracel®usa membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
  • A fabricação automatizada – oferece desempenho, consistência e confiabilidade imbatíveis
  • Cuidados de instalação & simples – instalação e manutenção simples
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1