OP188
Anti-FAP Mouse mAb (F11-24)
liquid, clone F11-24, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
F11-24, monoclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAP(2191)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Reactive human fibroblasts, glucagon-producing A cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1