SAB4701086
Monoclonal Anti-CD36-APC antibody produced in mouse
clone TR9
Sinônimo(s):
GPIIIb, GPIV, Glycoprotein IIIb, Platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TR9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NM_000072.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD36(948)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2