Documentos Principais
MVHAWGS24
Millipore
Microfil S, 100 ml, ésteres mistos de celulose, 0,45 µm, branco, quadriculado, estéril
Drinking water
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
esterilidade
sterile
fabricante/nome comercial
Microfil®
Parâmetros
100 mL sample volume
capacidade
100 mL
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample type beer
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3