Documentos Principais
MSHAWGT48
Millipore
Amostrador MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for liquid cultivation
Sinônimo(s):
Unidade de filtração MicropreSure®, Para análise de biocarga e água por filtração
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Nível de qualidade
descrição
packed
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
fabricante/nome comercial
MicropreSURE®
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.1 cm2
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O amostrador MicropreSure® da Millipore é usado para amostragem e filtração de líquidos dentro de um sistema fechado, para reduzir o risco de resultado falso-positivo provocado por contaminação adventícia durante a amostragem em um ambiente de produção. Grandes volumes podem ser filtrados de uma vez ou lentamente por um período maior. Ele foi projetado para uso com linhas de processo pressurizadas ou amostragem em reservatório. O dispositivo MicropreSure® suporta pressão de até 3 bar. Amostras líquidas são filtradas através da membrana microporosa dentro do dispositivo MicropreSure® e, após a filtração, as entradas e saídas do dispositivo são vedadas para transporte de volta ao laboratório sem risco de contaminação. Para acessar a membrana, basta remover a cúpula do MicropreSure® e transferir para os meios para fins de incubação e contagem microbiana. A membrana é feita de ésteres mistos de celulose (MCE) brancos e reticulados, de 47 mm, embalada a granel, com tamanho de poro de 0,45 μm.
Aplicação
O amostrador MicropreSure® da Millipore é usado para análise de biocarga e de água pelo método de filtração. Ele é um dispositivo de amostragem pronto para uso para testar água farmacêutica, água municipal, água engarrafada, vinho, cerveja e refrigerantes durante o processo.
Características e benefícios
  • Design fechado para proporcionar amostragem precisa
  • Análise microbiológica e coleta durante o processo rápidas e confiáveis
  • Testa volumes maiores
  • Amostragem de lotes ou contínua
  • Não é necessária montagem nem esterilização
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2