Documentos Principais
MSBVN1B50
Millipore
Placa Multiscreen® de 96 poços, membrana PVDF hidrofílica
pore size 1.2 μm, non-sterile
Sinônimo(s):
Placa PVDF de 96 poços, Placa hidrofílica de 96 poços
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materiais
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Nível de qualidade
descrição
Bead-based assays
esterilidade
non-sterile
linha de produto
MultiScreen®
Características
hydrophilic
lid
fabricante/nome comercial
MultiScreen®
Parâmetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnica(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable
Altura
14.4 mm
Comprimento
128 mm
Largura
85.5 mm
área de filtração
0.28 cm2
tamanho da placa
96 wells
volume máximo do poço
300 μL
volume de trabalho
50-250 μL
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
1.2 μm pore size
tipo de ligação
low binding surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: BV
Seja qual for a aplicação em que você’ estiver trabalhando, a Millipore tem uma placa desenvolvida para atender às suas necessidades específicas. As placas MultiScreen têm um longo histórico como ferramentas confiáveis para o avanço da descoberta de medicamentos e pesquisa em ciências biológicas.
Placas de filtro HTS (números de catálogo de placas que começam com MS)
- As placas MultiScreen HTS são desenvolvidas especificamente para uso de alto rendimento com estações de trabalho automatizadas. Bordas rígidas melhoram o manuseio e superfícies amplas são fornecidas para etiquetas com códigos de barra. Os poços são vedados individualmente para evitar interferência na incubação, e a bandeja de drenagem inferior é removível para acesso aos filtros. As placas de filtro estão disponíveis em plataformas de 96 e 384 poços, com uma ampla seleção de membranas e plásticos.
- O novo design de placa de filtro de alta vazão MultiScreen HTS+ da Millipore’ reduz as ligações não específicas e a variabilidade nas intensidades de fundo e de sinal especificamente para ensaios de varredura bioquímicos.
Placas de filtro clássicas (números de catálogo de placas que começam com MA)
- o design original, com vários poços, é valioso para diversas aplicações que requerem imersão do filtro na bandeja do ensaio. A bandeja de drenagem inferior de fácil remoção e o design exclusivo de placa são ideais para ensaios como Elispot, PAMPA, varredura celular (migração, invasão ou quimiotaxia) ou para usuários do dispositivo de detecção TopCount.
Acessório – Coletor a vácuo MultiScreenHTS
- O coletor a vácuo MultiScreenHTS foi projetado especificamente para funcionar com as placas de filtro MultiScreenHTS. A combinação resulta em características de filtração otimizadas e integração simples com automação.
Placas de ensaio Millicell
- Além do formato tradicional de placa de ensaio, as placas de filtros estão disponíveis também com bandejas de cultura celular para crescimento e ensaios de linhagens celulares em suspensão e aderentes. As células cultivadas em placas de filtro se diferenciam melhor que aquelas cultivadas em substratos de plástico tradicionais, produzindo resultados mais semelhantes ao que se observaria in vivo. Esta combinação de placa de filtro/bandeja pode ser usada para diversos ensaios celulares, inclusive ensaios de transporte, toxicidade e de varredura.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Ensaios à base de esferas/resinas
Filtração geral
Proteína
forma física
Identificação por cor: opaco
Outras notas
Compatível com automação: Sim
Informações legais
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.
Conteúdo relacionado
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.