MPHL20CA3
Cápsula Durapore® 0,45 µm, Millipak®
Millipak® 200, filtration area 1000 cm2, matrix Durapore®
Sinônimo(s):
Gamma Compatible Millipak -200 Filter Unit 0.45 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Millipak® 200
Características
gamma compatible
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipak®
Parâmetros
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
100 L process volume
23 L/min flow rate at 2.1 bar (ΔP)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
6.0 in.
Largura
3.0 in.
área de filtração
1000 cm2
diâm. conexão de entrada
9/16 in.
diam. conexão de saída
9/16 in.
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤5 mg/device
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.45 μm
ponto de bolha
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
conector
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrição geral
Embalagem
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
3 ciclos de autoclave de 90 min a 123°C; não pode ser esterilizado por vapor em linha