Documentos Principais
MIXU200L102
Millipore
Mobius® 200L Mixer Carrier
unjacketed
Sinônimo(s):
Mobius® 200L mixer carrier, unjacketed
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiais
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Nível de qualidade
Parâmetros
4-40 °C temperature
Altura
131 cm (51.6 in.)
Largura
93.8 cm (36.9 in.)
Profundidade
79.4 cm (31.3 in.)
peso
220 kg (485 lb)
Informações legais
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany