Documentos Principais
MIACTUB01
Millipore
Tubo de silicone do Microfil®
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Microfil® with S-Pak®
entrada
sample type beverage(s)
sample type food(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibilidade
for use with Microfil® filtration system
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O tubo de silicone é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil®. O sistema de filtração Microfil® é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. O design de empurrar e encaixar os funis Microfil® permite que se fixem de modo hermético aos suportes do coletor, sem necessidade de presilhas ou anéis do tipo O-ring. O tubo é usado para conectar a bomba ao coletor ou equipamento de filtração usando conectores em T. O tubo é autoclavável, tem 5 m de comprimento e um diâmetro interno de 9,5 mm.
Aplicação
O tubo de silicone é um acessório adicional do sistema de filtração Microfil® usado na análise microbiológica geral de cerveja, água engarrafada, análises de produtos farmacêuticos, análise ambiental, testes de biocarga e monitoramento de água.
Informações legais
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany