Key Documents
MDI02ADAP
Milli-Q
Adaptador de filtro Milli-DI® de 0,2 μm
The adapter allows to connect a Millipak® final filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-DI®
compatibilidade
for use with Milli-DI®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O adaptador de filtro Milli-DI® de 0,2 μm é um acessório de purificação de água para uso com o sistema de purificação de água Milli-DI®. Ele é conectado à mangueira e, em seguida, ao abastecimento de água do sistema.
Informações legais
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany