MAC143
Anti-Strep-Tag Antibody, clone C23.21
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C23.21, monoclonal
peso molecular
observed mol wt ~17 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
all
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with Strep-Tagged VHH 9.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Strep-Tagged VHH9.
Tested Applications
Surface plasmon resonance: A representative lot detected Strep-Tag in Surface plasmon resonance application. (Meola, A., et al. (2015). J Virol. 89(4):2170-81).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Strep-Tag in human brain extract and GFAP in Western Blotting applications. (Li, T., et al. (2017). Immunol Lett. 188:89-95).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Strep-Tag in mouse brain tissue sections in Immunohistochemistry applications (Li, T., et al. (2017). Immunol Lett. 188:89-95).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1