Documentos Principais
MABX4182
Sigma-Aldrich
Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 182
clone 182, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
182, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... IGFBP4(3487)
Descrição geral
Antibody recognizes the C-term of Human insulin like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4). IGFBP-4 is a member of the Insulin like growth factor family and is responsible for binding insulin like growth factors I and II. Research has linked levels of C-term (CT-IGFBP-4) and N-term (NT-IGFBP-4) to certain cardiac events, offering potential as a novel cardiac biomarker
Aplicação
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX4182-1KC; Detector Antibody MABX4144-1KC or Detector Antibody MABX4163-1KC
Detect CT-IGFBP-4 using this mouse monoclonal Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 182, Cat. No. MABX4182-1KC, validated for use in Western Blotting and ELISA.
Qualidade
Tested
forma física
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2