MABX4101
Anti-human fatty acid binding protein (FABP) clone 101
clone 101, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
101, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... FABP1(2168)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Signaling
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2