MABT917
Anti-Connexin 43 Antibody, clone 2F5
clone 2F5, from mouse
Sinônimo(s):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2F5, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GJA1(2697)
rat ... Gja1(24392)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in mouse heart tissue lysates, NRK cell lysates, and MDCK cell lysates (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Cell Structure
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1