SAB4200819
Anti-Connexin 43 antibody, Mouse monoclonal
clone CXN-6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CXN-6, monoclonal
peso molecular
~43 kDa
reatividade de espécies
porcine, feline, chicken, mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL
immunofluorescence: 10-20 μg/mL
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Porcine ... GJA1(100518636)
chicken ... GJA1(395278)
feline ... GJA1(101100211)
human ... GJA1(2697)
mouse ... GJA1(14609)
rat ... GJA1(24392)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade