MABT850M
Anti-Podoplanin Antibody, clone PMab-2
clone PMab-2, from mouse
Sinônimo(s):
E11 antigen epitope, Glycoprotein 38, Gp38, OTS-8, RTI140, T1-alpha, T1A, Type I cell 40 kDa protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PMab-2, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Western Blotting applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunohistochemistry applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
ELISA Analysis: A representative lot detected Podoplanin in ELISA applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Podoplanin in rat kidney tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1