P0085
Anti-Podoplanin antibody, RAT monoclonal
clone NZ-1.2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-AGGRUS, Anti-GP36, glycoprotein, 36-KD, Anti-GP40, Anti-Gp38, Anti-OTS8, Anti-T1A, Anti-T1A-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NZ-1.2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 4-8 μg/mL using U87 total cell extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDPN(10630)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- flow cytometry
- immunocytochemistry
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)