MABT851M
Anti-Podoplanin Antibody, clone PMab-1
clone PMab-1, from rat
Sinônimo(s):
Aggrus, Glycoprotein 38, Gp38, OTS-8, PA2.26 antigen, T1-alpha, T1A, Transmembrane glycoprotein E11
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PMab-1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pdpn(14726)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunohistochemistry applications (Kaji, C., et. al. (2012) Acta Histochem Cytochem. 45(4):227-37).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Flow Cytometry applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Western Blotting applications (Oki, H., et. al. (2015). Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 34(6):396-403).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Podoplanin in Immunocytochemistry applications (Kaji, C., et. al. (2012) Acta Histochem Cytochem. 45(4):227-37).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Podoplanin in 10 µg of mouse colon tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1