MABT818
Anti-Myosin-3 (MYH3) Antibody, clone BF-G6
clone BF-G6, from mouse
Sinônimo(s):
Myosin-3, Muscle embryonic myosin heavy chain, Myosin heavy chain 3, Myosin heavy chain, fast skeletal muscle, embryonic, SMHCE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BF-G6, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b, kappa
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH3(4621)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ELISA Analysis: Clone BF-G6 hybridoma culture supernatant detected myosin from 10-week human fetus, but not myosin from 8-day new born muscle or adult skeletal muscle (Schiaffino, S., et al. (1986). Exp. Cell Res. 163(1):211-220).
Immunocytochemistry Analysis: Clone BF-G6 hybridoma culture supernatant immunostained aceton-fixed tumor cells in bone marrow aspiration from a child with rhobdomyosarcoma (Schiaffino, S., et al. (1986). Exp. Cell Res. 163(1):211-220).
Immunofluorescence Analysis: Clone BF-G6 hybridoma culture supernatant immunostained serial transverse cryosections of rat extraocular (EO) and soleus muscles. BF-G6 staining pattern is similar, but not identical to that of MYH15 (Rossi, A.C., et al. (2010). J. Physiol. 588(Pt 2):353-364).
Immunofluorescence Analysis: Clone BF-G6 hybridoma culture supernatant immunostained frozen fetal muscle sections, while very few cells were stained in 8-week new born muscle tissue and no staining of 8-month infant muscle tissue was observed (Schiaffino, S., et al. (1986). Exp. Cell Res. 163(1):211-220).
Immunohistochemistry Analysis: Clone BF-G6 hybridoma culture supernatant immunostained tumor cells in frozen human rhobdomyosarcoma sections (Schiaffino, S., et al. (1986). Exp. Cell Res. 163(1):211-220).
Western Blotting Analysis: Clone BF-G6 hybridoma culture supernatant detected myosin from 10-week human fetus, but not myosin from adult skeletal muscle (Schiaffino, S., et al. (1986). Exp. Cell Res. 163(1):211-220).
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b, kappa.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1