MABT494
Anti-LIMS1, clone 5G7 Antibody
ascites fluid, clone 5G7, from mouse
Sinônimo(s):
LIM and senescent cell antigen-like-containing domain protein 1, Particularly interesting new Cys-His protein 1, PINCH-1, Renal carcinoma antigen NY-REN-48
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G7, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LIMS1(3987)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected LIMS1 in HeLa cells.
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected LIMS1 in HepG2 cells.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LIMS1 in A549, Jurkat and HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.