MABT411
Anti-Desmocollin-2 Antibody, clone 7G6
clone 7G6, from mouse
Sinônimo(s):
Desmocollin-2, Cadherin family member 2, Desmocollin-3, Desmosomal glycoprotein II, Desmosomal glycoprotein III
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSC3(1825)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmocollin-2 in Primary human Keratinocytes (Franke, WW., et al (2006). Eur. J. Cell Biol. 85(2); 69-82.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Desmocollin-2 in A431 cells (Wahl, J. K. 3rd. (2005). J Cell Biochem. 96(2):390-403.).
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmocollin-2 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1