MABT1568
Anti-QSOX1 Antibody, clone MAb492.1
Sinônimo(s):
EC number EC:1.8.3.2, Quiescin Q6, Sulfhydryl oxidase 1, hQSOX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAb492.1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 82.6 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... QSOX1(5768)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in MDA-MB-231 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected QSOX1 in MDA-MB-231 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunocytochemistry applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected QSOX1 in Immunofluorescence applications (Ilani, T., et al. (2013). Science. 341(6141):74-6).
Inhibition Assay: A representative lot modulated ECM properties and inhibited tumor cell migration. (Ilani, T., et al. (2013). Science.;341(6141):74-6; Feldman, T., et al. (2020). Oncotarget. 11(4):386-398).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2