MABT1547
Anti-CFAP206 Antibody, clone ORF2-2A7
Sinônimo(s):
Cilia- and flagella-associated protein 206
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ORF2-2A7, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 70.95 kDa
observed mol wt ~70 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Cfap206(69329)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse testis tissue extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CFAP206 in Mouse testis tissue extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CFAP206 in Western Blotting application. (Beckers, A., et al. (2020). Development. 147(21):dev188052).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1