MABT1546
Anti-β-Dystroglycan Antibody, clone 7D11
Sinônimo(s):
Dystrophin-associated glycoprotein 1;Beta-DG;MANDAG2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 97.44 kDa
observed mol wt ~43 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse, porcine, bovine, feline, rat, Xenopus, canine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ccr9(12769)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected β-Dystroglycan in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunocytochemistry applications (Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Western Blotting applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis. 10(3):196; Alonso-Rangel, L., et al. (2017). Life Sci. 182:1-9).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected β-Dystroglycan in Immunofluorescence applications (Sherman, D.L., et al. (2001). Neuron. 30(3):677-87; Acharyya, S., et al. (2005). Cancer Cell. 8(5):421-32; Azuara-Medina, P.M., et al. (2019). Cell Death Dis.10(3):196; Moretti, A., et al. (2020). Nat Med. 26(2):207-214).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1