MABF2814
Anti-CCR9 Antibody, clone 9B-1
Sinônimo(s):
C-C CKR-9, C-C chemokine receptor type 9, CC-CKR-9, CCR-9, CDw199, Chemokine C-C receptor 10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9B-1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 41.91 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
mouse ... Ccr9(12769)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in L1.2 cells transfected with mouse CCR9.
Flow Cytometry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CCR9 in one million L1.2 cells transfected with mouse CCR9.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CCR9 in Immunohistochemistry applications (Rivera-Nieves, J., et al. (2006). Gastroenterology. 131(5):1518-29).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR9 in Flow Cytometry applications (Rivera-Nieves, J., et al. (2006). Gastroenterology. 131(5):1518-29).
Neutralizing: A representative lot specifically neutralized CCR9 function in L1.2 cells overexpressing CCR9. (Rivera-Nieves, J., et al. (2006). Gastroenterology. 131(5):1518-29).
Inhibition: A representative lot inhibited CCL25-induced calcium mobilization in L1.2-CCR9 cells. (Rivera-Nieves, J., et al. (2006). Gastroenterology. 131(5):1518-29).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2