MABT1346
Anti-P-Cadherin Antibody, clone CSTEM29
Sinônimo(s):
Cadherin-3;Placental Cadherin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CSTEM29, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 91.42 kDa
observed mol wt ~80 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHD3(1001)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant human P-Cadherin.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected recombinant Human P-Cadherin.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in ELISA applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in Flow Cytometry applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected P-Cadherin in Immunocytochemistry applications (O Brien, C.M., et al. (2017). Stem Cells. 35(3); 626-640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1