MABT126
Anti-Obscurin Antibody, clone 5H10A
clone 5H10A, from mouse
Sinônimo(s):
EC:2.7.11.1, Obscurin-RhoGEF, Obscurin-myosin light chain kinase, Obscurin-MLCK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H10A, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OBSCN(84033)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Obscurin in Immunofluorescence applications (Bowman, A.L., et. al. (2007). FEBS Lett. 581(8):1549-54).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Obscurin in mouse heart left ventricle and mouse quadriceps muscle (Courtesy of Li-Yen R. Hu, Ph.D., and Aiketerini Kontrogianni-Konstantopoulos, Ph.D. , University of Maryland, School of Medicine, USA).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Obscurin in Immunohistochemistry applications (Kontrogianni-Konstantopoulos, A., et. al. (2006). FASEB J. 20(12):2102-11; Ackermann, M.A., et. al. (2014). PLoS One. 9(2):e88162).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Obscurin in mouse heart left ventricle and mouse tibialis anterior muscle tissues (Courtesy of Li-Yen R. Hu, Ph.D., and Aiketerini Kontrogianni-Konstantopoulos, Ph.D. , University of Maryland, School of Medicine, USA).
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1