MABE676
Anti-PHF1 Antibody, clone 12C2.1
clone 12C2.1, from mouse
Sinônimo(s):
PHD finger protein 1, hPHF1, Polycomb-like protein 1, hPCl1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
12C2.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHF1(5252)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PHF1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PHF1 in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1