MABS455
Anti-GLEPP1 Antibody, extracellular domain, clone 1B4
clone 1B4, 1 mg/mL, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, R-PTP-O, Glomerular epithelial protein 1, Protein tyrosine phosphatase U2, PTP-U2, PTPase U2, Ptpro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B4, monoclonal
reatividade de espécies
rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ptpro(50677)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GLEPP1, extracellular domain in rat isolated glomeruli tissue lysate (Fukuda, A., et al. (2012). J Am Soc Nephrol. 23:1351–1363).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected GLEPP1, extracellular domain in glomeruli of rat kidney tissue.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1