Key Documents
MABS436
Sigma-Aldrich
Anticorpo AntiATE1, clone 6F11
clone 6F11, from rat
Sinônimo(s):
Arginyl-tRNA--protein transferase 1, Arginyltransferase 1, R-transferase 1, Arginine-tRNA--protein transferase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F11, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATE1(11101)
Descrição geral
A ATE1 desempenha uma função importante na via especializada de degradação de proteínas mediada por ubiquitina. A ATE1 está envolvida na conjugação pós-tradução da arginina com os aminoácidos aspartato ou glutamato na extremidade N ou no meio da cadeia de proteínas. A arginilação é necessária para uma degradação eficiente de proteínas mediada por ubiquitina. A ATE1 é uma peça central na via de regra Arg/extremidade N de degradação de proteínas mediada por ubiquitina. Este sistema elimina proteínas malformadas ou mal direcionadas e fragmentos de proteínas. A ATE1 tem duas isoformas, a isoforma 1 está localizada no núcleo e a isoforma 2 está localizada no citoplasma. A ATE1 é amplamente expressa e pesquisas recentes demonstram que a arginilação mediada por ATE1 é essencial para a fosforilação da miosina plaquetária, retração de coágulos e formação de trombose. Pesquisas recentes também mostram que a via de regra Arg/extremidade N e ATE1 pode desempenhar um papel na prevenção da neurodegeneração causada pelo acúmulo de fragmentos de proteínas encontrado em vários estados de doenças neurológicas, como doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica e doença de Parkinson.
Imunogênio
Proteína recombinante correspondente à ATE1 de camundongo.
Aplicação
Análise de western blot: 0,5 µg/ml de um lote representativo detectou ATE1 em 10 µg de lisado de tecido de fígado de camundongo.
Análise de western blot: um lote representativo detectou ATE1 em isoformas de ATE1 e em lisado de extrato de tecido de fígado de camundongo (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Análise imunocitoquímica: um lote representativo detectou ATE1 em imunocoloração e preparados de extratos celulares, fibroblastos embrionários imortalizados de camundongo derivados do tipo selvagem e de células Ate1 (Wang, J., et al. (2011). Chemistry & Biology. 18:121-130).
Categoria de pesquisa
Sinalização
Este anticorpo antiATE1, clone 6F11, é validado para uso em western blot e imunocitoquímica para a detecção de ATE1.
Subcategoria de pesquisa
Neurociência de sinalização
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HepG2.
Análise de western blot: 0,5 µg/ml deste anticorpo detectou ATE1 em 10 µg de lisado de células HepG2.
Descrição-alvo
aproximadamente 60 kDa observado
forma física
Formato: Purificado
IgG2bκ monoclonal de rato purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Marie E Fina et al.
Scientific reports, 11(1), 9376-9376 (2021-05-02)
Regulator of G-protein signaling 7 (RGS7) is predominately present in the nervous system and is essential for neuronal signaling involving G-proteins. Prior studies in cultured cells showed that RGS7 is regulated via proteasomal degradation, however no protein is known to
Junling Wang et al.
Chemistry & biology, 18(1), 121-130 (2011-02-01)
Posttranslational arginylation mediated by arginyl transferase (ATE1) plays an important role in cardiovascular development, cell motility, and regulation of cytoskeleton and metabolic enzymes. This protein modification was discovered decades ago, however, the arginylation reaction and the functioning of ATE1 remained
Iuliia Pavlyk et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 19(4), 263-272 (2018-02-01)
β-actin plays key roles in cell migration. Our previous work demonstrated that β-actin in migratory non-muscle cells is N-terminally arginylated and that this arginylation is required for normal lamellipodia extension. Here, we examined the function of β-actin arginylation in cell
Chunhua Jiang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 603688-603688 (2021-01-08)
Arginyltransferase 1 (ATE1) is an evolutionary-conserved eukaryotic protein that localizes to the cytosol and nucleus. It is the only known enzyme in metazoans and fungi that catalyzes posttranslational arginylation. Lack of arginylation has been linked to an array of human