MABS385
Anti-APOL1 Antibody, clone 1D4
ascites fluid, clone 1D4, from mouse
Sinônimo(s):
APOL, APO-L, APOL-I, Apolipoprotein L1, Apolipoprotein L, Apolipoprotein L-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOL1(8542)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected APOL1 in human plasma.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrição-alvo
Nota de análise
Human plasma lysate