MABN730
Anti-Rab10 Antibody, clone 4E2
ascites fluid, clone 4E2, from mouse
Sinônimo(s):
RAB10, Ras-related protein Rab-10, Rab10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E2, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB10(10890)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected Rab10 in HeLa and NIH/3T3 cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa and NIH/3T3 cell lysates