MABS351-I
Anti-FAT10 Antibody, clone 4F1
Sinônimo(s):
Diubiquitin, UBD, Ubiquitin D
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 18 kDa
observed mol wt ~18 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... UBD(10537)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HepG2 cells treated with IFN and TNF .
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected FAT10 in lysate from HepG2 cells treated with IFN and TNF (200 and 400 units, respectively for 16 h), but not in lysate from untreated HepG2 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected FAT10/Ubiquitin D in HepG2 cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FAT10/Ubiquitin D in Western Blotting application (Aichem, A., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt19):4576-85; Aichem, A., et al. (2010). Nat Commun.;1:13).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FAT10/Ubiquitin D in Immunocytochemistry applications (Aichem, A., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt19):4576-85).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FAT10/Ubiquitin D in Immunoprcipitation applications (Aichem, A., et al. (2012). J Cell Sci. 125(Pt19):4576-85).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1