MABS275
Anti-Gli3 Antibody, clone 5E1
clone 5E1, from mouse
Sinônimo(s):
Transcriptional activator GLI3, GLI3 form of 190 kDa, GLI3-190, GLI3FL, GLI3 C-terminally truncated form, GLI3 form of 83 kDa, GLI3-83
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5E1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLI3(2737)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Gli3 in mouse embryo cross-sections (Laht, S., et al. (2008). Hybridoma. 27(3):167-174.).
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected in Gli3 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human thymus tissue lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2