MABS274
Anti-LRP6, clone A59, Ectodomain Antibody
clone A59, from mouse
Sinônimo(s):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
A59, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP6(4040)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LRP6, Ectodomain from Wnt3a-treated HEK293T cell lysate (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected LRP6, Ectodomain in HeLa S3 cells (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected LRP6, Ectodomain in 1X10E6 HEK293 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1