MABS341
Anti-LRP6 Antibody, clone 1C10
clone 1C10, from mouse
Sinônimo(s):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C10, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRP6(4040)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRP6 in 10 µg of HEK293 cell lysate. For enhanced results, it is recommended for end-users to perform higher dilutions of this antibody.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2