MABS2309
Anti-p66shc Antibody, clone BG8
Sinônimo(s):
SHC-transforming protein 1;SHC-transforming protein 3;SHC-transforming protein A;Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1;SH2 domain protein C1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BG8, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 62.82 kDa
observed mol wt ~62 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHC1(6464)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SHC-transforming protein 1 in NIH3T3 cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected p66shc 1 in Immunofluorescence application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected p66shc in Immunocytochemistry application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected p66shc in Western Blotting application (Orsini, F., et al. (2004). J Biol Chem. 279(24): 25689-95); Su, K.G., et al. (2012). Eur J Neurosci. 35(4):562-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1