MABS2307
Anti-JMY Antibody, clone HMY 117
Sinônimo(s):
Junction-mediating and -regulatory protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HMY 117, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 111.45 kDa
observed mol wt ~130 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JMY(133746)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Junction-mediating and -regulatory protein (JMY) in HeLa cell lysates.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected JMY in Immunohistochemistry applications (Adighibe, O., et al. (2014). Virchows Arch. 465(6):715-22).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1