MABS2253
Anti-LRP1 α-chain Antibody, clone 8G1
Sinônimo(s):
Anti-LRP1 Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G1, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 504.61 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in MCF-7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected LRP1 a-chain in MCF-7 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LRP1 -chain in Immunocytochemistry applications (Craig, J., et al. (2013). PLoS One. 8(7):e70432).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated LRP1 -chain in Immunoprecipitation applications (Ranganathan, S., et al. (2011). J. Biol. Chem.286(35):30535-30541; Boye, K., et al. (2017). Nat. Commun. 8(1):1571).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LRP1 -chain in Western Blotting applications (Strickland, D.K., et al. (1990). J Biol Chem.;265(29):17401-4; Yamamoto, K., et al. (2013). FASEB J.;27(2):511-21; Yamamoto, K. et al. (2016). Matrix Biol.;56:57-73; Boye, K., et al. (2017). Nat Commun.;8(1):1571).
ELISA Analysis: A representative lot detected LRP1 -chain in ELISA applications (Ranganathan, S., et al. (2011). J. Biol. Chem. 286(35):30535-3054).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1