Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Mer590, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 110.25 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MERTK(10461)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in A549 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected MerTK in one million A549 cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MerTK in Western Blotting applications (Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected MerTK in Flow Cytometry applications. (Cummings, C.T., et. al. (2014). Oncotarget. 5(21):10434-45; Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Activity Assay: A representative lot of this antibody reduced surface and total MER tyrosine kinase levels in multiple cell lines. (Cummings, C.T., et. al. (2014). Oncotarget. 5(21):10434-45).
ELISA Analysis: A representative lot detected MerTK in ELISA applications (Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Inhibition Analysis: A representative lot of this antibody inhibited MerTyrosine kinase activity and reduced the migration of Glioblastoma multiforme cells. (Rogers, A.E.J., et. al. (2012). Oncogene. 31(38):4171-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2