MABS2226
Anti-ELOVL3 Antibody, clone V61 P2B3 D10
Sinônimo(s):
Elongation of very long chain fatty acids protein 3;EC:2.3.1.199;3-keto acyl-CoA synthase ELOVL3;Cold-inducible glycoprotein of 30 kDa;ELOVL fatty acid elongase 3;ELOVL FA elongase 3;Very long chain 3-ketoacyl-CoA synthase 3;Very long chain 3-oxoacyl-CoA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V61 P2B3 D10, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 31.5 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELOVL3(83401)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human colon cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected ELOVL3 in human colon cancer tissue sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ELOVL3 in Western Blotting applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 45(4):1138-1147).
ELISA Analysis: A representative lot detected ELOVL3 in ELISA applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected ELOVL3 in Immunohistochemistry applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1