MABS2238
Anti-ELOVL5 Antibody, clone Z88
Sinônimo(s):
Elongation of very long chain fatty acids protein 5;EC:2.3.1.199;3-keto acyl-CoA synthase ELOVL5;ELOVL fatty acid elongase 5;ELOVL FA elongase 5;Fatty acid elongase 1;hELO1;Very long chain 3-ketoacyl-CoA synthase 5;Very long chain 3-oxoacyl-CoA synthase 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Z88, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 35.29 kDa
observed mol wt ~38 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey, bovine
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELOVL5(60481)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ELOVL5 in MCF-7 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ELOVL5 in Western Blotting applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ELOVL5 in human prostate tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected ELOVL5 in ELISA applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected ELOVL5 in Immunohistochemistry applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1