MABS2054
Anti-ABCG8 Antibody, clone 1B10A5
clone 1B10A5, from mouse
Sinônimo(s):
ATP-binding cassette sub-family G member 8, Sterolin-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B10A5, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Abcg8(67470)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected ABCG8 in Immunoprecipitation applications (Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ABCG8 in Western Blotting applications (Wang, J., et. al. (2008). Biochemistry. 47(18):5194-204; Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Signaling
Qualidade
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ABCG8 in mouse colon tissue sections.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1