MAB1334
Anti-Collagen Type I, II & III Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, MMCHABC
Sinônimo(s):
Interstitial Collagens
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Collagen Types I, II & III Antibody, clone MMCHABC, clone MMCHABC, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MMCHABC, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgM
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL1A1(1277)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: cryostat sections fixed with acetone or ethanol. Staining pattern similar to polyclonal antibody to interstitial collagens. Formaldehyde fixation is not recommended.
Not suitable for use on paraffin embedded sections or immunoblots.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2