MABS2005
Anti-2A peptide Antibody, clone 3H4
clone 3H4, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-2A Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected 2A peptide in HeLa cells expressing SpCas9-P2A or plain HeLa cells, HEK293 cells expressing SpCas9-T2A or plain HEK293 cells (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected 2A peptide in HeLa cells transiently transfected with SaCas9-T2A-GFP (Courtesy of Stefan Schuchner, Ph.D. and Egon Ogris, M.D., Medical University of Vienna, Austria).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 ug/mL of this antibody detected 2A peptide in 10 µg of NIH3T3 expressing SpCas9-T2A-Puro cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1