MABS2000
Anti-LXR alpha Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Sinônimo(s):
Oxysterols receptor LXR-alpha, Liver X receptor alpha, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 3, RLD-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B7, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nr1H3(22259)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LXR alpha in Western Blotting applications (Tian, J., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(29):8182-7).
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected LXR alpha in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1