SAB5702354
Anti-AGTR2 Antibody, clone 0V7Y3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AT2, ATGR2, MRX88
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0V7Y3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
AFIICWLPFHVLTFLDALAWMGVINSCEVIAVIDLALPFAILLGFTNSCVNPFLYCFVGNRFQQKLRSVFRVPITWLQGKRESMSCRKSSSLREMETFVS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGTR2(186)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1